Learn More
Cell Viability Incorporated™ Paquete de reactivos de viabilidad celular CCD
Ahorre dinero sin perder rendimiento con reactivos alternativos para analizadores de viabilidad celular CCD automatizados. El paquete de reactivos de viabilidad celular CCD Cell Viability Incorporated™ ofrece estabilidad de materiales a largo plazo.
Marca:  Cell Viability Incorporated™ 2400102
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 5.96250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Código de producto. 12740616
  • 201.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El mismo rendimiento de recuento que el proveedor del paquete de reactivos original.
  • Adecuado para analizadores Vi-Cell™.
  • Estabilidad del material a largo plazo: no es necesario refrigerar.
  • Ahorro de costes.
Especificaciones
Especificaciones
Diseñado como repuesto directo del paquete de reactivos para el analizador Vi-Cell™.
Incluye kit de reactivos y 200 recipientes para muestras.
Kit de reactivos de viabilidad celular
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cell Viability Reagent Pack
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol