Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96 %
Catalog Number p-7077538
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
53994-73-3
C15H14ClN3O4S
367.804
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
51039
CHEBI:3478
Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cefaclor
Tipo Cefaclor
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.81
Porcentaje de pureza 95.0% (HPLC)
Agua 3.0 to 9.0%
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefaclor
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.