Learn More
CD15 Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry procedures with Epredia™ CD15 Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
129.00€ - 386.00€
Especificaciones
Antígeno | CD15 Ab-3 |
---|---|
Clon | MMA; same as LeuM1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12689396
|
Epredia
MS-1259-P0 |
Concentrated | 200μg/mL | 100 μL |
129.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12699396
|
Epredia
MS-1259-P1 |
Concentrated | 200μg/mL | 500 μL |
253.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12679396
|
Epredia
MS-1259-P |
Concentrated | 200μg/mL | 1 mL |
357.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12649406
|
Epredia
MS-1259-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
258.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12659406
|
Epredia
MS-1259-RQ |
Ready-to-Use | — | 12 mL |
386.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12609406
|
Epredia
MS-1259-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12619406
|
Epredia
MS-1259-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL) or CD15 or X-hapten plays a role in mediating phagocytosis, bactericidal activity, and chemotaxis. It is present on >95% of granulocytes including neutrophils and eosinophils and to a lesser degree on monocytes. CD15 is also expressed in Reed-Sternberg cells and some epithelial cells. CD15 antibody is very useful in the identification of Hodgkin's disease. CD15 is occasionally expressed in large cell lymphomas of both B and T phenotypes which otherwise have a quite distinct histological appearance.Host Species: Mouse
Clone: MMA; same as LeuM1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: U937 histiocytic cell line
Molecular Weight: 220kDa
Positive Control: Reed-Sternberg's cells in Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and granular paranuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Flow Cytometry
Especificaciones
CD15 Ab-3 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
U937 histiocytic cell line |
MMA; same as LeuM1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Primary |