Learn More
Gibco™ Medio CD OptiCHO™
Medio CD OptiCHO™
175.00€ - 1024.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
---|---|
Línea de células | CHO |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
Concentración | 1 X |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10716013
|
Gibco™
12681011 |
1000 ml |
175.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11518866
|
Gibco™
12681029 |
6 x 1000 ml |
1024.00€
6 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El medio CD OptiCHO™ está específicamente diseñado para ofrecer un rendimiento y producción elevados con células CHO recombinantes en un ambiente «fed-batch» definido químicamente. La formulación sin proteínas libre de origen animal está diseñada para proporcionar uniformidad y reduce la necesidad de buscar agentes adventicios. El medio CD OptiCHO™ se basa en el legado de CD CHO Gibco™ basado en el crecimiento celular y los títulos uniformes y ofrece un crecimiento celular y unos títulos hasta un 40 % mejores que la competencia.’ Gracias a su baja osmolalidad y a las avanzadas opciones de alimentación del kit de suplementos nutritivos líquidos CHO CD EfficientFeed™, el medio CD OptiCHO™ es capaz de aumentar de 2 a 5 veces la productividad de «fed-batch» con respecto a los cultivos en lotes.Cuándo utilizar el medio CD OptiCHO™
- Esté usando una línea celular CHO transfectada diferente a líneas celulares CHO K1, GS CHO o CHO-S™
- La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
- Su línea celular CHO es “delicada”, es decir, difícil de crecer o adaptarse
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando: - La línea de células que esté utilizando sea una línea celular CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
- Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
- Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
- La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
Considere un medio CD CHO cuando: - Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
- Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
Considere el medio CD DG44 cuando: - Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
Formulaciones de medios secos
Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio CD OptiCHO | |
Piruvato sódico, Bicarbonato sódico | |
Bajo | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
CHO | |
1 X | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol | |
Frasco | |
Sin antibióticos | |
Hámster |