Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
CD OptiCHO™ AGT™ Medium
120.00€ - 7240.00€
Especificaciones
Entorno de cultivo | CO2 |
---|---|
Línea de células | CHO |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Formulario | Polvo (AGT) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10234178
|
Gibco™
A1122204 |
1 L |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10040588
|
Gibco™
A1122205 |
10 L |
1040.00€
10 litros |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10668688
|
Gibco™
A1122201 |
100 L |
7240.00€
100 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment. The protein-free, animal origin free formulation is designed to provide consistency and reduces the need to screen for adventitious agents. CD OptiCHO™ medium builds on Gibco™ CD CHO’s legacy of consistent cell growth and titers, while offering up to 40% better titer and cell growth over select competitors. Thanks to its low osmolality and advanced CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit feeding options, CD OptiCHO™ medium is capable of gaining 2-5 fold increases in fed-batch productivity over batch culture.When to Use CD OptiCHO™ Medium
When to Consider Another Gibco™ Medium
Consider CD FortiCHO™ medium when:
Consider CD CHO medium when:
Consider CD DG44 medium when:
Liquid Media Formulations
Gibco™ AGT™ media are also available in a liquid format that offers the same performance and formulation as the AGT™ media format. Gibco™ liquid media are manufactured animal origin-free with the same complete, serum-free, protein-free, chemically-defined formulation and performance as their AGT™ media counterparts.
Design Your Own Media Specific to Your Needs
Whether it’s a bench-level experiment or large scale biomanufacturing process, we offer specialized formats, packaging, and quality levels specific to your needs. With Gibco™ cGMP Media Custom Services you can put the manufacturing power and years of technical experience of our R&D and Bioproduction Application Specialists to work for you.
Especificaciones
CO2 | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Alto contenido en glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico | |
Bajo | |
Magnesio, fosfato de sodio | |
contenedores |
CHO | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio CD OptiCHO AGT | |
No estéril | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol | |
Sin antibióticos | |
AGT™, Gibco™ | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.