Learn More
Gibco™ Medio CD FortiCHO™
Medio CD FortiCHO™
Marca: Gibco™ A1148301
177.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21885" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
El medio CD FortiCHO™ está específicamente diseñado para ofrecer un rendimiento y producción óptimos de cultivos de lotes y «fed-batch» con células de ovario de hámster chino (CHO) recombinantes en un entorno definido químicamente. La formulación sin proteínas ni componentes de origen animal proporciona uniformidad y ayuda a reducir la necesidad de buscar agentes inesperados. Gracias al medio CD FortiCHO™, los cultivos celulares duran más de 2 días más que los de las alternativas de la competencia, lo que supone una reducción de la concentración de la HCP (proteína de la célula huésped) para el proceso de extracción en una purificación posterior.El medio CD FortiCHO™ se ha reforzado para admitir un crecimiento de células de CHO recombinantes y una expresión de proteínas máximos en cultivos en lotes en suspensión, lo que ofrece un crecimiento y una producción un 120 % mayores que los de los medios de la competencia con una simple suplementación de glucosa. El medio CD FortiCHO™ puede ofrecer un aumento de hasta el 75 % en crecimiento y producción de «fed-batch» en cultivos «fed-batch» que solo contienen glucosa para líneas de células y aplicaciones seleccionadas al emplearse con el suplemento de nutrientes CD EfficientFeed™ C.
Cuándo utilizar el medio CD FortiCHO™
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD OptiCHO™ cuando:
Considere un medio CD CHO cuando:
Considere el CD DG44 cuando:
Formulaciones de medios secos
Para ser el primero en acceder al medio CD FortiCHO™ AGT™, póngase en contacto con el servicio técnico de Gibco™.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
Especificaciones
Almacenamiento: Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de + 2 a + 8 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente. |
|
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio CD OptiCHO AGT | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol | |
Frasco | |
Sin antibióticos | |
1 L |
CHO | |
1 X | |
Líquido | |
Sodium Pyruvate, Bicarbonato sódico | |
Bajo | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.