Learn More
Gibco™ Medio CHO CD
70.25€ - 132.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
---|---|
Línea de células | CHO |
Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
Concentración | 1 X |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11500366
|
Gibco™
10743011 |
500mL |
70.25€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10700774
|
Gibco™
10743029 |
1000 ml |
132.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El medio CD CHO es un medio libre de proteínas, libre de suero y definido químicamente optimizado para el crecimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) y la expresión de proteínas recombinantes en cultivo de suspensión. Con un historial demostrado de calidad durante más de 10 años, el medio CD CHO no contiene proteínas ni componentes peptídicos de origen animal, vegetal o sintético, así como ningún hidrolizado o lisado no definido.Cuándo utilizar el medio CD CHO
- Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
- Se han cultivado con éxito sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
Considere el medio CD FortiCHO™ cuando: - La línea de células que esté utilizando sea una línea celular CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
- Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
- Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
- El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
Considere un medio CD OptiCHO™ cuando: - Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
- La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
- Su línea celular CHO es “delicada”, es decir, de difícil cultivo o adaptación
Considere el medio CD DG44 cuando: - Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
Formulaciones de medios secos
Los medios líquidos Gibco™ están disponibles en un formato de medios secos de AGT™ (tecnología de granulación avanzada) que se ha diseñado para proporcionar una mayor consistencia y productividad en todas las etapas de producción, desde el desarrollo hasta la fabricación comercial. Los medios AGT™ se fabrican libres de origen animal con la misma formulación completa, libre de suero, libre de proteína y químicamente definida, y el rendimiento que sus equivalentes de medios líquidos.
Diseñe medios específicos para sus necesidades
Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Medio CHO CD | |
Sodium Pyruvate, Bicarbonato sódico | |
Bajo | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Hámster |
CHO | |
1 X | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin timidina, Sin hipoxantina | |
Frasco | |
Sin antibióticos | |
Temperatura ambiente |