Learn More
Löser™ Aguja de congelación para osmómetro
Proporciona un activador inicial del punto de congelación para los osmómetros. La aguja de congelación para osmómetros se puede utilizar con todos los osmómetros con un volumen de muestra entre 50 y 200 μl.
Marca: Löser™ 1.05.0400
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Aguja para inicio de congelación de todos los osmómetros con volumen de muestra de 50 a 200 µl.
Especificaciones
Aguja de congelación | |
Todos los osmómetros de 50 a 200 μl de volumen de muestra | |
Activación de la congelación con osmómetros de punto de congelación |