Learn More
R&L Enterprises™ Base de soporte de fijación en forma de A
Una opción excelente para sujetar los soportes de retorta en el laboratorio. Las bases de soporte en forma de A R&L Enterprises™ se fabrican con hierro fundido recubierto por una pintura acrílica azul resistente a productos químicos.
Marca: R&L Enterprises™ 3026/M
Detalles adicionales : Peso : 2.04750kg
Descripción
- Se suministra sin varilla
- Se suministra con un tornillo de mariposa
- El orificio de la varilla de montaje cumple un objetivo doble y admite tanto varillas lisas como varillas roscadas M10 de 12,7 mm de diámetro
Especificaciones
Hierro fundido | |
Soporte de trípode | |
Accesorios para varillas o tubos | |
2,5 kg |