Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cartucho Dionex™ SolEx™ V-3
Solicite este soporte cuando utilice el cartucho de HRP Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ para la preconcentración de SPE en línea de muestras de agua antes de la HPLC.
Marca:  Thermo Scientific™ 074403
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 11342053
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Necesario cuando se utiliza el formato de cartucho de columnas de HPR  Thermo Scientific™ Dionex™  SolEx™. El soporte para cartuchos Dionex SolEx V-3 está diseñado para facilitar el cambio de cartuchos cuando sea necesario. Las columnas y cartuchos de HRP Dionex SolEx proporcionan una preconcentración rápida y sencilla de las muestras de contaminantes procedentes de muestras de agua mediante extracción en fase sólida antes del análisis por HPLC. Utilizados en línea, se colocan en la válvula para concentrar automáticamente los analitos de interés.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte V-3
Columnas de concentración de SPE en línea
SolEx
Carpeta de cartuchos V-3