Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Incineración de cartón de riesgo biológico
Perfecto para contener residuos de riesgo biológico destinados a la incineración. Los cartones de incineración de riesgo biológico Bel Art™ se pueden incinerar mediante la colocación de la unidad completa en el incinerador.
Marca:  Bel-Art™ Scienceware™ F13205-0002
55.40 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.91700kg
Código de producto. 11332204
  • 84.95€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Las lengüetas a lo largo del borde superior evitan que la bolsa para riesgos biológicos de polipropileno de 0,038 mm de grosor se deslice fuera de su sitio
  • La tapa de ajuste ceñido tiene una solapa para introducir fácilmente el material de desecho
  • Impreso con gráficos de riesgo biológico grandes y brillantes e instrucciones en cuatro idiomas (inglés, español, francés, alemán)
  • Envasado plano para ahorrar espacio y costes de envío; el cartón y la bolsa interior se pueden montar en segundos
  • Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a un uso de sobremesa o de suelo
  • La cubierta sanitaria opcional y reutilizable (F13204-0000) para el modelo de suelo se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
Incineración de cartón de riesgo biológico
250 mm
0,04 mm