Learn More
Mettler Toledo™ Maletín de transporte para Densito/DensitoPro
El maletín de transporte Mettler Toledo para Densito/DensitoPro es ideal para transportar Densito o DensitoPro.
Marca: Mettler Toledo™ 30330861
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Todo lo que necesita para realizar sus mediciones cabe en el maletín: su densímetro portátil, tubos de muestra, jeringas, adaptadores, etc.
- Este resistente maletín protege su instrumento sobre el terreno
Especificaciones
3 kg | |
Accesorio | |
Chino, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués (BR), ruso y español | |
Uso con medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |
Maletín de transporte, Densito | |
20 cm | |
Medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |