Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín, tinción biológica de gran pureza (sal alumínica del ácido carmínico)
Catalog Number p-30202
40.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1390-65-4
C22H20O13
492.39
MFCD00167028
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
C.I. 75470
25113282
ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antracieno-2-carboxílico
CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1390-65-4
C22H20O13
492.39
MFCD00167028
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
C.I. 75470
25113282
ácido 3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]antracieno-2-carboxílico
CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carmine
Índice Merck 15, 2442
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 20% max.
Porcentaje de pureza ≥42.0% (carminic acid)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Morado-rojo a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo