Learn More
Zeiss™ Objetivos auxiliares para estereomicroscopio Stemi™ 2000/2000C
Utilice este objetivo con microscopios Carl Zeiss.
Marca:  Zeiss™ 455026-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11876472
  • 340.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sistema de lente frontal
  • 0.4x
  • FWD 211 mm
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de lentes
Estereomicroscopio
Stemi™ 2000, 2000C
0.4X.