Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas de repuesto para microscopios y fuentes de alimentación de fibra óptica
Para microscopios Carl Zeiss y fuentes de alimentación de fibra óptica
9.88€ - 678.40€
Alertas:
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contienen mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos de los productos que contienen mercurio no están disponibles para su venta en algunos estados.
Los productos de esta agrupación pueden tener tensiones diferentes al estándar de 110/115 V de EE. UU. Revise y confirme su selección antes de completar el pedido. Puede que algunos estos productos no se puedan devolver.
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Vataje | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Vataje | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10569511
|
Carl Zeiss™
417085-9005-000 |
Fuente de alimentación de fibra óptica KL200 | 20 w | Bombilla halógena reflectora |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10625113
|
Carl Zeiss™
380079-9690-000 |
Axiostar Plus Student; Axiostar Plus ICS | 20 w | Bombilla halógena |
39.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10296982
|
Carl Zeiss™
381619-0000-000 |
Axiostar Plus Student, Axiostar Plus ICS | 50 w | Quemador de mercurio HBO |
299.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10469872
|
Carl Zeiss™
417053-0000-000 |
Fuente de alimentación de fibra óptica KL1500 | 150 w | Bombilla halógena |
20.91€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11845440
|
Carl Zeiss™
380301-9350-000 |
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi; y SteREO | 103 w | Mercurio HBO |
678.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11860983
|
Carl Zeiss™
000000-0407-308 |
Stemi DV4 (base de luz reflejada) | 10 w | Bombilla halógena |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10718114
|
Carl Zeiss™
380143-1350-000 |
Microscopio invertido ID03 | 20 w | Bombilla halógena |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Accessory for use with Carl Zeiss Stereomicrscopes
- Halogen bulb