Learn More
Carl Zeiss™ Filtro de densidad neutra
Adecuado para una gama de microscopios Axio
Marca:  Carl Zeiss™ 467848-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10649138
  • 34.49€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
N = 0,06; D = 32 x 2
Compatible con los siguientes microscopios:
  • Axio Imager (A1, A1m, D1, D1 para epifluorescencia con equipos ApoTome, D1m, M1, M1m, Z1, Z1 + ApoTome, Z1m)
  • AxioLab™ (A1,1 FL-LED,1 a MAT,1 a Pol, A1 Entry)
  • Axio Observer (D1, Observer.D1 Entry, D1 Mid Range, Z1, Z1 Cell Observer, Z1 High End, Z1m ACR)
  • Axio Scope 1 Pol
  • AxioLab
  • Axioplan Imaging 2 (Imaging E, Imaging E para epifluorescencia con equipos ApoTome, Imaging MAT)
  • Axioskop™ 2 (FS MOT, FS Plus, MAT, MAT mot, MOT Plus, Plus)
  • Axioskop (20, 40, 40A Pol, 40FL, 40 Pol, Axioskop 50)
  • Axiostar™ (plus, plus FL, vario)
  • Axiovert™ (25, 25C, 25CFL, 40C, 40CFL)
  • PALM CombiSystem Rel. 4.2 y MicroBeam Rel.4.2
  • LM MicroTweezers Rel.4.2
Especificaciones
Especificaciones
Axio Imager, AxioLab™, Axio Observer, Axio Scope 1 Pol, AxioLab™, Axioplan 2 Imaging, Axioskop™ 2, Axioskop™, Axiostar™, microscopios Axiovert™, PAL