Learn More
Zeiss™ Soporte de guía de luz para montajes Stemi™
Diseñado para su uso con microscopios Zeiss
Marca:  Zeiss™ 417085-9002-000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 11894734
  • 51.01€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Microscopios compatibles:
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi 305
  • Stemi 305 Demo
  • Stemi 305 trino
  • STEMI SV 11
  • Stemi SV 11 Apo
  • STEMI SV 6
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V8
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de guía de luz
Montajes Stemi
Soporte de guía de luz