Learn More
Carl Zeiss™ Aceite de inmersión Immersol™
Aumenta la potencia de resolución de un microscopio. El aceite de inmersión Zeiss Immersol™ es un aceite transparente con un índice de refracción de 1.518. No contiene fluorescencia ni halógenos y cuenta con certificado ISO 8036-1/2.
Marca: Carl Zeiss™ 444960-0000-000
Detalles adicionales : CAS : 195371-10-9 Peso : 0.01880kg
Descripción
Increases the resolving power of a microscope. Zeiss Immersol™ is a transparent oil with a refractive index of 1.518. It is free of fluorescence and halogen, and is certified according to ISO 8036-1/2.
- Aceite de inmersión sin burbujas
- Adecuado para objetivos de inmersión en aceite de Carl Zeiss
Especificaciones
Immersol 518 F | |
Lubricador | |
1,518 |
ISO 8036-1/2 | |
20 mL |
Seguridad y manipulación
- Immersol 518 F
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Benzyl benzoate