missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific División de caja de cartón para viales criogénicos de 64 pocillos, matriz de 8 x 8, blanco
La división de cartón es para la organización de pequeñas muestras y tubos.
Marca: Heathrow Scientific HS2860F
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- La división tiene una matriz de 8 x 8
- Tubos de 1,5/2,0 ml
- 64 pocillos (15 mm de diámetro)
Especificaciones
64 pocillos | |
Blanco | |
Tubos | |
5,10 in | |
5,10 in | |
1,50 in | |
15 mm |
Caja divisoria de cartón para viales criogénicos | |
Cartón | |
8 x 8 | |
12,95 cm | |
12,95 cm | |
3,81 cm |