Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo de acero al carbono estéril
Marca: Swann-Morton™ 0204
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Información de órdenes
Presentación
Especificaciones
Acero al carbono | |
Cortador de sutura, también apto para arteriotomías, cirugías parotídeas | |
Se ajusta a los mangos n.º 3 graduado, n.º 3L, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L | |
10/paq. |
Hoja de escalpelo | |
N.º 12 | |
Estéril |