Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo estéril de acero al carbono
Para una mayor comodidad, utilícelos en distintos entornos, ya sea en salas, unidades de urgencia o traumatología o incluso sobre el terreno con los médicos de urgencias. Las hojas de los escalpelos quirúrgicos de acero al carbono Swann Morton™ se suministran en envases individuales.
63.95€ - 74.50€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero al carbono |
---|---|
Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con CE 93/42/CE |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11728363
|
Swann-Morton™
0201 |
N.º 10 |
69.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11877550
|
Swann-Morton™
0223 |
N.º 18 |
63.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11778363
|
Swann-Morton™
0207 |
N.º 21 |
68.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11738363
|
Swann-Morton™
0203 |
N.º 11 |
74.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758363
|
Swann-Morton™
0205 |
N.º 15 |
68.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11798363
|
Swann-Morton™
0210 |
N.º 23 |
72.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11792724
|
Swann-Morton™
0208 |
N.º 22 |
71.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708373
|
Swann-Morton™
0211 |
N.º 24 |
71.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acero al carbono de acuerdo con la BS EN 27740
- Estéril
Especificaciones
Acero al carbono | |
Estéril | |
10/paq. |
Hoja de escalpelo | |
Conformidad con CE 93/42/CE |