Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo no estéril de acero al carbono
Utilice las hojas de escalpelo de acero al carbono no esterilizadas Swann Morton™ para lograr un corte preciso en la sala de operaciones.
41.00€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero al carbono |
---|---|
Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
Esterilidad | Non-sterile |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11752724
|
Swann-Morton™
0104 |
N.º 12 |
41.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
- Acero al carbono de acuerdo con BS EN 27740
- Asas y hojas de venta por separado
Especificaciones
Acero al carbono | |
Hoja de escalpelo | |
Non-sterile | |
Paquete de 100 |