Learn More
Erlab™ Alarma de filtro Captair™ Store™
Marca:  Erlab™ I0299000001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12028992
  • 1192.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Para disolventes (campanas extractoras M y XLS y Captair™ Store™)
Alarma electrónica de saturación del filtro Molecode S
Para la detección automática de la saturación del filtro por disolventes