Learn More
Erlab™ Filtros CaptairStore™ y ChemTrap™
Sustituye los filtros de los sistemas de filtración CaptairStore™ y ChemTrap™. Los filtros CaptiarStore™ y ChemTrap™ están disponibles en una variedad de modelos diseñados y optimizados para aplicaciones de filtración específicas.
Marca: Erlab™ H11112201
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Filtros de sustitución o repuesto para los sistemas de filtración CaptiarStore™ y ChemTrap™.Las unidades ChemTrap™ se han diseñado para ventilar y filtrar los vapores procedentes de productos químicos almacenados en cabinas de seguridad ignífugas. Permiten que las cabinas de seguridad ignífugas sean totalmente autónomas al evitar toda conexión con sistemas de extracción de aire que consumen mucha energía.
Las cabinas de almacenamiento con filtro CaptairStore™ son una solución ideal para cualquier laboratorio en el que hay numerosos frascos y frascos con sustancias tóxicas o sustancias químicas nocivas que contaminan el aire del laboratorio y ocupan un valioso espacio de trabajo.
Especificaciones
BE | |
Captair™ Store™ 832 y ChemTrap™ H402 | |
Filtro de repuesto | |
Polivalente para vapores orgánicos y ácidos |