missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Campana extractora de filtración Captair Smart Benchcap
La campana extractora de filtración Erlab™ Captair Smart Benchcap ofrece un soporte de banco fijo para campanas extractoras Captair Smart.
863.90€ - 2093.50€
Especificaciones
Altura (métrico) | 910 mm |
---|---|
Incluye | Sin superficie de trabajo |
Tipo de producto | Banco de trabajo fijo |
Material | metálica |
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | |||||
15525184
|
Erlab™
I0560000301 |
Campana extractora Smart 321 |
863.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15545184
|
Erlab™
I0561000301 |
Campana extractora Smart 391 |
1097.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15585184
|
Erlab™
I0563000301 |
Campana extractora Smart 392 |
1208.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15565184
|
Erlab™
I0562000301 |
Campana extractora Smart 481 |
1314.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15595184
|
Erlab™
I0564000301 |
Campana extractora Smart 483 |
1409.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15505194
|
Erlab™
I0565000301 |
Campana extractora Smart 633 |
1855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15515194
|
Erlab™
I0566000301 |
Campana extractora Smart 714 |
2093.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Para campanas extractoras de filtración Captair Smart
- Equipado con 4 cilindros que permiten la nivelación del dispositivo
Specifications
910 mm | |
Sin superficie de trabajo | |
Banco de trabajo fijo | |
metálica |