Learn More
Erlab™ Campana extractora con filtro y sin conductos Captair Smart
Fácil de utilizar. La filtración Flex exclusiva de la campana extractora con filtro y sin conductos Erlab Captair puede gestionar la mayoría de las aplicaciones de laboratorio.
en la oferta
Descripción
Características:
- Comunicación sencilla e intuitiva por luz que indica el estado de la campana
- Llave de activación individual
- Potente interfaz de comunicación mediante impulsos de luz para mejorar la seguridad
- La tecnología SMART informa a los usuarios sobre su protección mediante luz y sonido
- Sensores para detectar la saturación del filtro
- Consumo de energía muy bajo: reducción de costes de funcionamiento
- La velocidad frontal se controla automáticamente
- La puerta inclinada de 6 ° ofrece una visibilidad óptima y un espacio de trabajo ergonómico
- Aberturas grandes para acceder fácilmente al trabajo
- Se han añadido nuevos sensores para la detección de disolventes, ácidos o formaldehído
- Nuevo anemómetro electrónico que supervisa la velocidad frontal
- Conecte su dispositivo y monitorice su uso a distancia mediante nuestras soluciones móviles
Especificaciones:
- Estándares de seguridad: AFNOR NF X 15-211:2009: Francia: BS 7989: Inglaterra: DIN 12 927: Alemania: EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17), marca CE
- Velocidad frontal del aire: de 0,4 a 0,6 m/s - de 79 fpm a 118fpm
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión revestido con polímero antiácido
- Paneles frontales y laterales: Acrílico resistente a productos químicos
- Módulo de filtración: polipropileno
- Filtración con carbón para gases y vapores: AS: Para vapores orgánicos; BE+: Para vapores orgánicos y vapores ácidos; F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco
- Filtración de partículas para polvos: Eficiencia de filtración HEPA H14: 99,995 % de acuerdo con el método MPPS, estándar EN1822, eficiencia de filtración ULPA U17: 99,999995 % de acuerdo con el método MPPS, estándar EN1822
- Conectividad: Conexión de cable RJ45
- Iluminación interna: iluminación LED >650 lux
Especificaciones
Campana extractora |