Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 391
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Carcasa del filtro sin conductos |
---|---|
Amperaje | 1,6 A |
Certificaciones/conformidad | NF P.92.507 (parte acrílica), EN 1822 : Filtro HEPA 1998 H14 |
Fondo (imperial) | 24,75 in |
Fondo interior (imperial) | 21,5 in |
Descripción
- Sensores para detectar la rotura del filtro por parte de disolventes, ácidos o formaldehído
- Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
- Control continuo de la velocidad frontal del aire
Programa de seguridad Erlab
- Análisis y validación de aplicaciones, certificación de uso y recordatorios de cambios de filtro
- Conéctese a eGuard™ para ver el estado, las notificaciones y las alertas en tiempo real
- Función Smart-Light para iluminar la campana extractora
Flexibilidad
- Columna de filtración configurable
- No se necesita conducto
Medio ambiente
- No se liberan sustancias químicas peligrosas a la atmósfera
- Bajo consumo de energía
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos | |
NF P.92.507 (parte acrílica), EN 1822 : Filtro HEPA 1998 H14 | |
21,5 in | |
54,61 cm | |
45 in | |
114,3 cm | |
50/60 Hz | |
90/264 V | |
39,37 in | |
100 cm |
1,6 A | |
24,75 in | |
62,86 cm | |
135 cfm | |
96,52 cm (38 pulg.) | |
96,52 cm | |
Filtro | |
De 19 a 53 W | |
34 in | |
86,36 cm |