Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24997
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1135-40-6
C9H19NO3S
221.32
MFCD00003837
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
70815
3-(ciclohexilamino)propano-1-ácido sulfónico
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
1135-40-6
C9H19NO3S
221.32
MFCD00003837
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
70815
3-(ciclohexilamino)propano-1-ácido sulfónico
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 9,7 a 11,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material CAPS
Punto de fusión 324°C
Color Blanco
pH 3.0 to 7.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Identificación Pass Test
Fórmula lineal C6H11NH(CH2)3SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1769
Presión de vapor Negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.32
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • CAPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.