Learn More
Fisherbrand™ Tubos capilares
Accesorio para la unidad de electroforesis de minigel con dos placas y refrigeración estándar TV100.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12328416
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Tubos para geles capilares
  • Diámetro interno: 1mm
  • Se utiliza para el aislamiento de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Tubos capilares
10/Paq.
1mm