Learn More
Gilson™ Tubos capilares de PEEK™ de alta presión
Marca: Gilson™ 02006-51
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Tubos de alta presión | |
Azul | |
± 0,00381 mm (± 0,0005 pulgadas) | |
794 µm | |
Capilares PEEK | |
-51 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Desde 0 hasta 14 | |
Óxido de etileno, irradiación gamma, térmico | |
1,5 m | |
De 137,89 a 344,73 bar (de 2000 a 5000 psi) | |
100 °C |