Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
Marca: Cadence Science™ 7928
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Juego de agujas de dos piezas
- Consta de una cánula exterior de acero inoxidable con punta afilada y un obturador romo de acero inoxidable que sobresale 3,2 mm más allá de la punta de la aguja
Especificaciones
Obtener e implantar células de tejido tumoral debajo de la piel de animales de laboratorio | |
Acero inoxidable | |
calibre 11 | |
8,25 cm |
Aguja para implantes de cáncer | |
Estándar | |
3,25 in |