Learn More
Ácido (+/-)-alcanfor-10-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020606
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11490443
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12620.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as a resolving agent for chiral amines and other cations. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredient such as trimetaphan camsilate, which is used to reduce bleeding during neurosurgery. Further, it is involved in the transglucosidation of methyl and ethyl D-glucopyranosides by alcoholysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (+)-alcanfor-10-sulfónico se utiliza como agente de resolución para aminas quirales y otros cationes. Participa en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos, como el cansilato de trimetafano, que se utiliza para reducir las hemorragias durante la neurocirugía. Además, participa en la trasnglucosidación de D-glucopiranósidos metílicos y etílicos por alcohólisis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8-2-5872
Fórmula molecular C10H16O4S
Peso molecular (g/mol) 232.29
Número MDL MFCD00074827
Clave InChI MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
Nombre IUPAC ácido de (7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil)metanosulfónico
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 3205973
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt