Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagita, grado indicador
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La calmagita se utiliza ampliamente en química analítica como indicador en la valoración del calcio o magnesio con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). También es útil en la determinación de magnesio en materiales biológicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La calmagita se utiliza ampliamente en química analítica como indicador en la valoración del calcio o magnesio con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). También es útil en la determinación de magnesio en materiales biológicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calmagite |
Punto de fusión | >330°C |
Beilstein | 708596 |
Índice Merck | 14,1718 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.37 |
Grado | Indicador |
Cantidad | 5 g |