Learn More
Velp Scientifica™ Juego de calibración
Juego de calibración Velp Scientifica™ para uso con turbidímetro portátil TB1.
Marca: Velp Scientifica™ CE0012020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso con turbidímetro portátil TB1
Especificaciones
kit de calibración | |
Turbidímetro TB1 | |
800, 100, 20 y 0,02 NTU estándar | |
Mide la turbidez de las muestras acuosas de forma sencilla y precisa |