Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para refrigeradores y congeladores
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores e incubadoras.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
Marca: H-B Frio-Temp B60210-0300
Detalles adicionales : Peso : 0.39460kg
Alertas:
Los frascos de plástico no se pueden utilizar en hornos.
Includes: Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires : Pilas AAA(2)
Descripción
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (n.° de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable al NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized. CE marked.
Especificaciones
Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio | |
Zona del congelador (1, externa) a −20 °C; zona del refrigerador (2, externa) a 4 °C | |
Calibración y verificación de temperatura | |
19 mm | |
3,3 ft | |
1 m | |
Acero inoxidable en ángulo, resistente al agua | |
1,6 in | |
158 °F | |
−50 °C (−40 °F) | |
De -40° a +158 °F | |
Refrigerador y congelador | |
±1 °C | |
40 mm |
30 mL | |
Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. | |
0,7 in | |
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) | |
1,2 in | |
30 mm | |
0,1 °C/°F | |
Máx./mín., alarmas altas y bajas, temporizador; sonda WP de 30 mm/cable de 3 m; requiere pilas AAA(2) | |
de 70 °C | |
−40 °C | |
De -40 °C a +70 °C de temperatura externa | |
Congeladores, refrigeradores, incubadoras, hornos | |
Doble |