Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de ión selectivo de calcio
Marque: Mettler Toledo™ 51340600
970.41 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 0.24000kg
Spécification
Membrana de polímero | |
De 0 °C a 50 °C | |
De 2 a 12 |