Learn More
Cloruro de cesio, 99,5+ %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
131.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
111.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
111.71 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Descripción
ClCs, Número de CAS-7647-17-8, 1 kg, 1290 ºC, blanco, 168,36 g/mol, 646 ºC, 10955, jarra de plástico para polvo, 5 a 9, sólido en polvo
Especificaciones
Punto de ebullición | 1290°C |
Punto de fusión | 646°C |
Color | Blanco |
pH | 5 to 9 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.36g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium chloride
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.