Learn More
Cadence Science™ Aguja de penetración de septum de punta desviada de 22G x 15,24 cm (6 pulg)
Marca: Cadence Science™ 9866
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Punta desviada | |
22G | |
No estéril | |
6 in |