Learn More
OHAUS™ Kit de cable y adaptador
Para su uso con balanzas Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery y de humedad.
Marca:  OHAUS™ 80252571
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10689219
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Cable de interfaz RS232 para conectar impresora matricial a balanzas Adventurer™ Pro, Pioneer™, Discovery y Moisture.
Especificaciones
Especificaciones
Impresora Pioneer
Cable de interfaz RS232 y adaptador
Kit de cable y adaptador
Conecte la impresora Dot Matrix a Adventurer Pro, Pion