Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de descalcificación de cabina WAE
Prolongue la vida útil de las membranas de ósmosis inversa. Los sistemas de cabina de descalcificación únicos poseen un control de tiempo y están especialmente diseñados para un uso discontinuo.
3000.00€
Especificaciones
Tipo | Sistema de descalcificación de agua, WAE |
---|---|
Fondo (métrico) | 450 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Caudal | Existencias de sal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Caudal | Existencias de sal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12716208
|
Thermo Scientific™
06.1278 |
Sistema de descalcificación de cabina WAE – 100 – ES | 10 m³ en 10 °dH | 2,5 l/h | 75 kg |
3000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los sistemas de cabina de descalcificación únicos poseen un control de tiempo y están especialmente diseñados para un uso discontinuo. El sistema de descalcificación de cabina WAE Thermo Scientific™ es ideal para los sistemas de purificación de agua de laboratorio, está listo para su conexión y descalcifica el agua de suministro antes de suministrarla a un sistema de ósmosis inversa. Al eliminar iones duros, como el calcio y el magnesio, el agua descalcificada prolonga la vida útil de la membrana de ósmosis inversa.
- Diseñado específicamente para uso discontinuo
- Se requiere tiempo para la regeneración de medios de intercambio iónico
- El usuario establece el temporizador electrónico para determinar cuándo se iniciará la regeneración de manera automática
- Las conexiones de agua son R1 pulg.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones
Especificaciones
Sistema de descalcificación de agua, WAE | |
450 mm |