Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) C57BL/6 Gibco irradiados son células alimentadoras que fomentan el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas y células madre pluripotentes inducidas (ISPC), especialmente ESC/iPSC de ratón.
40.44€ - 65.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
---|---|
Age | Embrionario |
Tipo de célula | Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón |
Formulario | Crioconservado |
Especie | Ratón |
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805754
|
Gibco™
A34960 |
2 x 106 células |
40.44€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15848522
|
Gibco™
A34961 |
4 x 106 células |
65.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6002G y GSC-6202G, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6 endogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF
• inactivados con anterioridad y listos para usarse con confianza con células alimentadoras y probadas de manera meticulosa
• Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF C57BL/6 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras probadas de manera meticulosa
Cada lote de MEF C57BL/6 irradiados se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Cultive sus ESC e iPSC con confianza, sabiendo que puede confiar en estas células alimentadoras de alta calidad.
Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Mientras que los MEF C57BL/6 también pueden servir de apoyo a ESC e iPSC humanos, estas células alimentadoras funcionan especialmente bien para cultivar ESC e iPSC de ratón, por lo que ofrecen mejores resultados en comparación con los MEF de cepa CF1 e ICR.
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón Almacenar en nitrógeno líquido. |
|
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón | |
Ratón | |
Se envía con hielo seco |
Embrionario | |
Crioconservado | |
Agrupadas |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.