Learn More
Wheaton™ Modelo C R2P 2.0 aparato de cultivo en rodillo con temperatura Supervisión y batería de reserva
Marca:  Wheaton™ WRBPF5111-C
23180.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 181.43680kg
Código de producto. 13413886
  • 24400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
De 0,25 rpm a 8,1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
Cultivo celular adherente
1 unidad
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
De 10 °C a 40 °C
Estándares UL, CSA y CE
Modelo C
80 % hasta 31 °C
15,2 in