Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ (ACDF) 374 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
75.91€ - 224.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubing
Certificaciones/conformidad USP, USDA, GMP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material C-Flex
Longitud global (imperial) 50 ft.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
15640755
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
374-375-4
9,6 mm 15,9 mm 23 psi
219.00€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15690735
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
374-250-3
6,4 mm 11,2 mm 28 psi
174.00€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15600765
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
374-500-4
12,8 mm 19 mm 17 psi
224.00€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15167626
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint Gobain Life Sciences
MFLX06432-50 (EA)
3.175 mm 6.4 mm 35 psi Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
Autoclavable
50 ft.
-45°C
Sterile
135°C
USP, USDA, GMP
C-Flex
15.24 m
1 Ea.
Transparent