Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ High Performance Chromatography Media
Designed for intermediate and polishing step purification steps
Marca: Cytiva 17-5432-02
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.34500kg
Descripción
- Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de partículas de agarosa muy entrecruzada de 34 μm con grupos funcionales de butilo alifático
- Separaciones de alta resolución y capacidad para aplicaciones de recuperación
- Ligando de alta densidad para garantizar que el medio tiene capacidad de unión dinámica incluso en concentraciones bajas de sal
- Con un mínimo de interacciones iónicas
- Estabilidad química para una CIP/desinfección efectiva
- Disponible en columnas preempaquetadas como HiPrep™, HiScreen™y HiTrap™, además de tamaños de envases de laboratorio y BioProcess
Especificaciones
200 ml | |
Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de hidróxido sódico, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de clorhidrato de guanidina, acetonitrilo al 30 %, etanol al 70 %, 3 M de sulfato de amonio, 1 mm de HCI, isopropanol al 30 % y SDS al 2 % | |
38 mg de b-lactoglobulina/ml de medio | |
100 a 200 cm/Hoμr | |
300 kPa | |
De 3 a 13 | |
Butilo |
Para las fases de purificación intermedia y pulido | |
De 4 °C a 30 °C | |
Medios de alto rendimiento Butil Sepharose | |
24 - 44 μm | |
Agarosa entrecruzada | |
Etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- Butyl Sepharose High Performance, 200 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol