Learn More
Butan-1-ol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
29.88 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
Butan-1-ol, extra puro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | -89°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 117.6°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 6.7mbar at 20°C |
Viscosidad | 2.95 mPaS ( at 20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Butanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.