Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno para mechero Bunsen
Aptos para su uso con mecheros de gas natural (metano) y de hulla.
6.80€ - 81.00€
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12330768
|
Fisherbrand™
|
10 m |
81.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855522
|
Fisherbrand™
|
600 mm |
8.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845522
|
Fisherbrand™
|
450 mm |
6.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11865522
|
Fisherbrand™
|
750 mm |
9.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11875522
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
9.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10492624
|
Fisherbrand™
|
2 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Con extremos reforzados para la ajustarse al grifo de gas y mechero Bunsen.Especificaciones
Neopreno | |
Mechero Bunsen |