Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
BB-200 Series Electric Bunsen Burner provides clean and easy operation.
Marca: Cole-Parmer™ 36135-02
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El quemador tan solo consume 400 W de potencia
- El elemento de calentamiento de forma cónica dirige el calor radiante a la cavidad superior
- La cobertura superior desvía el calor de la mano
- La circulación del aire de la carcasa ventilada mantiene la base fría lo suficiente como para poder sostenerla durante el funcionamiento
- El controlador recomendado es MC5
- Es resistente a la corrosión y tiene una base fría al tacto
Especificaciones
Mechero Bunsen eléctrico con controlador MC5 | |
Bunsen | |
Heating teat tubes, crucibles, beakers |