Learn More
Atago™ Bombillas
Utilice esta bombilla con los iluminadores Atago™ para los refractómetros Abbe.
Marca: Atago™ RE1170
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Lámpara para iluminador
- 8V
- 0,15A
- Disponibles en paquetes de cinco
Especificaciones
Pera | |
Refractómetros Abbe NAR-1T, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T | |
Lámpara para iluminador (8 V, 0,15 A) | |
5 paq. |