Learn More
Comprimidos de tampón, pH 9,2 (borato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical™
Tabletas de tampón, pH 9,2 (borato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical, Envase blanco: Tarro de cristal, cantidad: 50 comprimidos, Número MDL: 81857, Forma física: Sólido
Marca: Fisher Chemical B/4770/77
21.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7647-14-5 Peso : 0.05000kg
Descripción
Tabletas de tampón, pH 9,2 (borato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical, Envase blanco: Tarro de cristal, cantidad: 50 comprimidos, Número MDL: 81857, Forma física: Sólido
Especificaciones
Blanco | |
Sólido | |
Boratos, sales de sodio, anhidro, cloruro sódico, tetra | |
Tarro de cristal |
9.2 | |
50 Tablets | |
81857 | |
Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
- Buffer tablets, pH 9.2 (borate)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous,Sodium chloride