Learn More
Comprimidos de tampón, pH 7 (fosfato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical™
Tabletas de tampón, pH 7 (fosfato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical, Envase blanco: Tarro de cristal, cantidad: 50 comprimidos, Número MDL: 81857, Forma física: Sólido
Marca: Fisher Chemical B/4765/77
36.77 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7758-11-4 Peso : 0.05000kg
Descripción
Tabletas de tampón, pH 7 (fosfato), para medición de pH, para volumen de compensación de 100 ml, Fisher Chemical, Envase blanco: Tarro de cristal, cantidad: 50 comprimidos, Número MDL: 81857, Forma física: Sólido
Especificaciones
Blanco | |
Sólido | |
Disodio ortofosfato heptahidrato, cloruro de sodio, fosfato de dipotasio | |
Tarro de cristal |
7 | |
50 Tablets | |
81857 | |
Soluble |